Drukuj
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 110 PLN
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.2 g/mol
Temp. topnienia: 240…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004273
Numer CAS: 456-88-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-104-1