Drukuj
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC412426-1G PC412426-250MG PC412426-5G PC412426-10G
APOSPC412426-1GEA 124 PLN
APOSPC412426-1G APOSPC412426-250MG APOSPC412426-5G APOSPC412426-10G
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
2-Fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid
Formuła: C₆H₆BFO₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD17214242
Numer CAS: 1256345-60-4