Drukuj
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
PC412398-1G PC412398-5G
APOSPC412398-1GEA 1280 PLN
APOSPC412398-1G APOSPC412398-5G
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formuła: C₁₄H₁₉BF₃NO₃
MW: 317.112 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17214287
Numer CAS: 1256359-30-4