Drukuj
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC412302-1G PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA 1420 PLN
APOSPC412302-1G APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BClFO₃
MW: 204.391 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09998845
Numer CAS: 1256355-46-0