Drukuj
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (3-Fluoro-5-morpholinophenyl)boronic acid
PC412143-250MG PC412143-1G
APOSPC412143-250MGEA 415 PLN
APOSPC412143-250MG APOSPC412143-1G
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-morpholinophenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₃BFNO₃
MW: 225.025 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12546541
Numer CAS: 1217500-95-2