Drukuj
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412112-1G PC412112-250MG
APOSPC412112-1GEA 1420 PLN
APOSPC412112-1G APOSPC412112-250MG
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.936 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095141
Numer CAS: 917969-79-0