Drukuj
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 650 PLN
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BFO₃
MW: 169.946 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17926485
Numer CAS: 1256355-08-4