Drukuj
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 435 PLN
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₆ClFN₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25371345
Numer CAS: 1429419-75-9