Drukuj
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
PC411278-100MG PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA 3900 PLN
APOSPC411278-100MG APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formuła: C₅H₈F₃NO·ClH
MW: 191.579 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23106128
Numer CAS: 1408075-16-0