Drukuj
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4110-10G PC4110-50G
APOSPC4110-10GEA 1820 PLN
APOSPC4110-10G APOSPC4110-50G
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride 97%
2-Chloro-2,2-difluoroethanesulphonyl fluoride
Formuła: C₂H₂ClF₃O₂S
MW: 182.549 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412192
Numer CAS: 460-94-6