Drukuj
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC410202-1G PC410202-250MG
APOSPC410202-1GEA 4580 PLN
APOSPC410202-1G APOSPC410202-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)ethanamine hydrochloride
Formuła: C₄H₈F₃NO·ClH
MW: 179.569 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03196899
Numer CAS: 1035041-75-8