Drukuj
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC410124-1G PC410124-5G
APOSPC410124-1GEA 435 PLN
APOSPC410124-1G APOSPC410124-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-4-methylaniline hydrochloride
Formuła: C₈H₉F₂NO·ClH
MW: 209.621 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25371273
Numer CAS: 1431962-99-0