Drukuj
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC409047-1G PC409047-100MG PC409047-250MG
APOSPC409047-1GEA 6620 PLN
APOSPC409047-1G APOSPC409047-100MG APOSPC409047-250MG
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
(6S)-1,1-Difluoro-5-azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid, N-BOC protected
Formuła: C₁₂H₁₇F₂NO₄
Temp. topnienia: 87…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21362512
Numer CAS: 1357482-03-1