Drukuj
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC408450-1G PC408450-250MG
APOSPC408450-1GEA 1740 PLN
APOSPC408450-1G APOSPC408450-250MG
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95%
3-(N-Methyl-Aminomethyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₇H₁₀F₃N₃
MW: 193.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD20491585
Numer CAS: 1345510-63-5