Drukuj
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]-1,2-benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408424-1G PC408424-250MG PC408424-100MG
APOSPC408424-1GEA 1020 PLN
APOSPC408424-1G APOSPC408424-250MG APOSPC408424-100MG
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]-1,2-benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]-1,2-benzothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Novel, shelf-stable versatile reagent for electrophilic trifluoromethylthiolation of various nucleophiles.
Formuła: C₈H₄F₃NO₃S₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD28127153
Numer CAS: 1647073-46-8