Drukuj
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408268-1G PC408268-250MG
APOSPC408268-1GEA 2220 PLN
APOSPC408268-1G APOSPC408268-250MG
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid 97%
2-Fluoro-4-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.176 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205750
Numer CAS: 773132-33-5