Drukuj
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 574 PLN
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formuła: C₉H₉FO₃
MW: 184.164 g/mol
Temp. topnienia: 106…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06800745
Numer CAS: 863645-29-8