Drukuj
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408237-1G PC408237-25G PC408237-5G
APOSPC408237-1GEA 218 PLN
APOSPC408237-1G APOSPC408237-25G APOSPC408237-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06203214
Numer CAS: 403646-47-9