Drukuj
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 276 PLN
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09266205
Numer CAS: 403646-46-8