Drukuj
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408104-25G PC408104-5G PC408104-100G
APOSPC408104-25GEA 1510 PLN
APOSPC408104-25G APOSPC408104-5G APOSPC408104-100G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formuła: C₅H₆F₄O₂
Temp. Wrzenia: 107…109 °C
Gęstość: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18641870
Numer CAS: 337-82-6
Jednostka: 3272
ADR: 3,III