Drukuj
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyric acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC408093-1G PC408093-5G
APOSPC408093-1GEA 859 PLN
APOSPC408093-1G APOSPC408093-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyric acid 97%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyric acid
Formuła: C₄H₂F₆O₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (740 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16621311
Numer CAS: 379-90-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II