Drukuj
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC408092-25G PC408092-5G
APOSPC408092-25GEA 2660 PLN
APOSPC408092-25G APOSPC408092-5G
5-Chlorooctafluoropentanoic acid 95%
5-Chlorooctafluoropentanoic acid
Formuła: C₅HClF₈O₂
MW: 280.5 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01328318
Numer CAS: 66443-79-6
Jednostka: 1760
ADR: 8 III