Drukuj
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC408081-25G PC408081-5G
APOSPC408081-25GEA 4220 PLN
APOSPC408081-25G APOSPC408081-5G
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane 97%
2,2-Bis(trifluoromethyl)tetrachloro-1,3-dioxolane
Formuła: C₅Cl₄F₆O₂
MW: 347.855 g/mol
Temp. Wrzenia: 56 °C (25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16619610
Numer CAS: 64499-81-6
Jednostka: 1992
ADR: 3+6.1 III