Drukuj
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: {3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}methanol
PC405698-250MG PC405698-100MG
APOSPC405698-250MGEA 12710 PLN
APOSPC405698-250MG APOSPC405698-100MG
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol 97%
(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)methanol
Formuła: C₆H₉FO
MW: 116.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD29037345
Numer CAS: 262852-01-7