Drukuj
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 15610 PLN
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formuła: C₁₁H₁₂FN
MW: 177.218 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD29037340
Numer CAS: 1936606-29-9