Drukuj
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC405690-1G PC405690-250MG PC405690-5G
APOSPC405690-1GEA 1110 PLN
APOSPC405690-1G APOSPC405690-250MG APOSPC405690-5G
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formuła: C₆H₇FO₂
MW: 130.117 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19228680
Numer CAS: 146038-53-1