Drukuj
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
PC405677-1G PC405677-5G
APOSPC405677-1GEA 2110 PLN
APOSPC405677-1G APOSPC405677-5G
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid 97%
3-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
Formuła: C₇H₄ClF₅O₂S
MW: 282.615 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652415
Numer CAS: 1448317-67-6