Drukuj
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC405674-25G PC405674-5G PC405674-1G
APOSPC405674-25GEA 15660 PLN
APOSPC405674-25G APOSPC405674-5G APOSPC405674-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline 98%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)aniline
Formuła: C₆H₄Cl₂F₅NS
MW: 288.066 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD22201015
Numer CAS: 149757-20-0