Drukuj
4-Fluorobenzoyl isocyanate
Dostawca: Apollo Scientific
PC404017-1G PC404017-250MG
APOSPC404017-1GEA 2150 PLN
APOSPC404017-1G APOSPC404017-250MG
4-Fluorobenzoyl isocyanate
4-Fluorobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₈H₄FNO₂
MW: 165.121 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00673066
Numer CAS: 18354-35-3
Jednostka: 2206
ADR: 6.1 II