Drukuj
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC402133-1G PC402133-5G
APOSPC402133-1GEA 1500 PLN
APOSPC402133-1G APOSPC402133-5G
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-2-(2,5-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formuła: C₁₀H₁₁F₂N·ClH
MW: 219.659 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08751479
Numer CAS: 1443624-23-4