Drukuj
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC402108-1G PC402108-250MG
APOSPC402108-1GEA 836 PLN
APOSPC402108-1G APOSPC402108-250MG
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine 97%
3,5-Difluoro-3'-(trifluoromethoxy)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
Formuła: C₁₃H₈F₅NO
MW: 289.201 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18400452
Numer CAS: 867288-01-5