Drukuj
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC402052-1G PC402052-5G
APOSPC402052-1GEA 1790 PLN
APOSPC402052-1G APOSPC402052-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
5-Bromo-2-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₅BrFN
MW: 214.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25955533
Numer CAS: 1110502-49-2