Drukuj
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Benzyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
PC400706-1G PC400706-5G
APOSPC400706-1GEA 435 PLN
APOSPC400706-1G APOSPC400706-5G
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₃H₁₄FNO₃
MW: 251.254 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11976639
Numer CAS: 845256-59-9