Drukuj
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,4,6-Trichloro-5-fluoro-1,3-diazine
PC400523-1G PC400523-5G
APOSPC400523-1GEA 627 PLN
APOSPC400523-1G APOSPC400523-5G
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine 97%
2,4,6-Trichloro-5-fluoropyrimidine
Formuła: C₄Cl₃FN₂
Temp. topnienia: 37…38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11040435
Numer CAS: 6693-08-9