Drukuj
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-3,4-difluorobenzyl alcohol
PC400044-250MG PC400044-1G
APOSPC400044-250MGEA 363 PLN
APOSPC400044-250MG APOSPC400044-1G
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol 95%
(2-Bromo-3,4-difluorophenyl)methanol
Formuła: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28657913
Numer CAS: 1578156-19-0