Drukuj
2,6-Difluorostyrene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Difluoro-2-ethenylbenzene, 1,3-Difluoro-2-vinylbenzene
PC3951-1G PC3951-5G
APOSPC3951-1GEA 218 PLN
APOSPC3951-1G APOSPC3951-5G
2,6-Difluorostyrene 97%
2,6-Difluorostyrene
Formuła: C₈H₆F₂
Temp. Wrzenia: 59 °C (51 mm Hg)
Gęstość: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134389
Numer CAS: 207226-37-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III