Drukuj
trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2E)-1,3-Bis(4-fluorophenyl)prop-2-en-1-one
PC3949-100G PC3949-25G PC3949-5G PC3949-50G
APOSPC3949-100GEA 1210 PLN
APOSPC3949-100G APOSPC3949-25G APOSPC3949-5G APOSPC3949-50G
trans-4,4'-Difluorochalcone 98%
trans-4,4'-Difluorochalcone
Formuła: C₁₅H₁₀F₂O
Temp. topnienia: 117…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00219906
Numer CAS: 102692-35-3