Drukuj
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2S)-2-(Trifluoromethyl)oxirane, (2S)-3,3,3-Trifluoro-1,2-epoxypropane, (S)-TFPO
PC3905-1G PC3905-250MG
APOSPC3905-1GEA 1530 PLN
APOSPC3905-1G APOSPC3905-250MG
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide 97%
(2S)-(-)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Formuła: C₃H₃F₃O
MW: 112.051 g/mol
Temp. Wrzenia: 25…32 °C
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1.294 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD04128982
Numer CAS: 130025-34-2
Jednostka: 1993
ADR: 3 I