Drukuj
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium triflate
PC3895-1G PC3895-5G
APOSPC3895-1GEA 911 PLN
APOSPC3895-1G APOSPC3895-5G
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
[4-(tert-Butyl)phenyl](diphenyl)sulphonium trifluoromethanesulphonate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formuła: C₂₂H₂₃S·CF₃O₃S
Temp. topnienia: 114…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02683575
Numer CAS: 145612-66-4