Drukuj
Pentafluoroallyl fluorosulphate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3858-1G PC3858-5G
APOSPC3858-1GEA 992 PLN
APOSPC3858-1G APOSPC3858-5G
Pentafluoroallyl fluorosulphate 97%
Nucleophilic displacement of fluorosulphate anion with iodide affords perfluoroallyl iodide, Krespan & England, J. Amer. Chem. Soc., 103, 5598, 1981
Formuła: C₃F₆O₃S
Temp. Wrzenia: 63…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093345
Numer CAS: 67641-28-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II