Drukuj
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3854-100G PC3854-25G
APOSPC3854-100GEA 1750 PLN
APOSPC3854-100G APOSPC3854-25G
2-(Perfluoroalkyl)ethanol Ultrahigh MW Distribution
2-(Perfluoroalkyl)ethanol
Mixture where x = 5,6,7,8.....
Temp. topnienia: >100 °C
Gęstość: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00197963
Numer CAS: 68391-08-2