Drukuj
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzamide, 4-Carbamoyl-2-fluorothioanisole
PC3829-1G PC3829-250MG
APOSPC3829-1GEA 3110 PLN
APOSPC3829-1G APOSPC3829-250MG
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide 97%
3-Fluoro-4-(methylthio)benzamide
Formuła: C₈H₈FNOS
Temp. topnienia: 170…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673179
Numer CAS: 238742-81-9