Drukuj
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3823T-10G PC3823T-1G PC3823T-5G
APOSPC3823T-10GEA 3320 PLN
APOSPC3823T-10G APOSPC3823T-1G APOSPC3823T-5G
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate 95%
5-Fluoro-2-methylphenyl isocyanate
Formuła: C₈H₆FNO
Temp. Wrzenia: 186 °C
Gęstość: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037072
Numer CAS: 67191-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 266-602-2
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III