Drukuj
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3822G-1G PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA 621 PLN
APOSPC3822G-1G APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Formuła: C₈H₉FN₂O
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461808
Numer CAS: 238742-80-8