2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC38225-1G
PC38225-250MG
APOSPC38225-1GEA
3270
PLN
APOSPC38225-1G
APOSPC38225-250MG
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-1-(6-bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Formuła:
C₈H₃Br₂F₃O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
2416368-70-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |