Drukuj
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC37871-1G PC37871-250MG PC37871-5G
APOSPC37871-1GEA 2880 PLN
APOSPC37871-1G APOSPC37871-250MG APOSPC37871-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formuła: C₇H₃F₅O₂
MW: 214.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32219446
Numer CAS: 2383766-24-1