Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC37867-1G PC37867-250MG PC37867-5G
APOSPC37867-1GEA 429 PLN
APOSPC37867-1G APOSPC37867-250MG APOSPC37867-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClF₃O₃S
MW: 339.514 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12026153
Numer CAS: 883146-06-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III