Drukuj
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl nonaflate, Methyl perfluorobutane-1-sulphonate, Methyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PC3785J-1G PC3785J-5G
APOSPC3785J-1GEA 598 PLN
APOSPC3785J-1G APOSPC3785J-5G
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Methyl nonafluorobutane-1-sulphonate
Formuła: C₅H₃F₉O₃S
Temp. Wrzenia: 155…156 °C
Gęstość: 1,688 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00210080
Numer CAS: 6401-03-2
Jednostka: 2929
ADR: 6.1+3,II