Drukuj
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Carboxy-2-(4-fluorophenyl)-1H-benzimidazole
PC3747-1G PC3747-250MG
APOSPC3747-1GEA 414 PLN
APOSPC3747-1G APOSPC3747-250MG
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formuła: C₁₄H₉FN₂O₂
MW: 256.232 g/mol
Temp. topnienia: 304…307 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10007771
Numer CAS: 850705-30-5