Drukuj
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dichloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC3682-1G PC3682-25G PC3682-5G
APOSPC3682-1GEA 110 PLN
APOSPC3682-1G APOSPC3682-25G APOSPC3682-5G
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene 97%
2,3-Dichloro-4-fluoronitrobenzene
Formuła: C₆H₂Cl₂FNO₂
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09763598
Numer CAS: 36556-51-1